Tisk…
2-Fluorobenzylamine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
171940010 171940100 171940500
ACRO171940010EA 809 CZK
ACRO171940010 ACRO171940100 ACRO171940500
2-Fluorobenzylamine 96%
2-Fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Bod varu: 73…75 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008107
CAS číslo: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
HPLC ≥97.5 %