Tisk…
2,6-Difluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
264393-1G 264393-5G
SIAL264393-1GEA 1340 CZK
SIAL264393-1G SIAL264393-5G
2,6-Difluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Bod varu: 174…177 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010144
CAS číslo: 69385-30-4
EINECS: 273-983-9
UN: 2735
ADR: 8,II