Tisk…
2,4-Difluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
264377-1G 264377-5G
SIAL264377-1GEA 776 CZK
SIAL264377-1G SIAL264377-5G
2,4-Difluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Bod varu: 82…84 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010142
CAS číslo: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8,III