Tisk…
2,4-Difluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
305660010 305660050 305660250
ACRO305660010EA 453 CZK
ACRO305660010 ACRO305660050 ACRO305660250
2,4-Difluorobenzylamine 98%
2,4-Difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇F₂N
Bod varu: 82…84 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,2 g/cm³
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010142
CAS číslo: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %