Tisk…
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
476099-1G 476099-5G
SIAL476099-1GEA 1650 CZK
SIAL476099-1G SIAL476099-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₄F₃NS
Bod varu: 205…207 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29…31 °C
MDL Number: MFCD00039645
CAS číslo: 1645-65-4
UN: 2923
ADR: 8,III