4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, p-Trifluoromethylphenylisothiocyanate
L11890.03
L11890.06
L11890.03EA
1340
CZK
L11890.03
L11890.06
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 98+%
CAS No.: 1645-65-4
Molecular Formula: C8H4F3NS
Formula Weight: 203.19
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₄F₃NS MW: 203,19 g/mol Bod varu: 207 °C Bod tání: 39…42 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039645 CAS číslo: 1645-65-4 UN: 2923 ADR: 8,III |