Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
472190-2G 472190-500MG
SIAL472190-2GEA 4740 CZK
SIAL472190-2G SIAL472190-500MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Vzorec: C₈H₃F₄NO
MW: 205,11 g/mol
Bod varu: 53 °C (2,5 mmHg)
Hustota: 1,418 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00673069
CAS číslo: 69922-27-6
UN: 2922
ADR: 8,III