Tisk…
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
365858-1G 365858-5G
SIAL365858-1GEA 1250 CZK
SIAL365858-1G SIAL365858-5G
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene
Vzorec: C₇H₄F₃I
Bod varu: 183…185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1,851 g/cm³ (26 °C)
MDL Number: MFCD00039398
CAS číslo: 455-13-0
EINECS: 207-234-4