Tisk…
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
638714-1G 638714-5G
SIAL638714-1GEA 1840 CZK
SIAL638714-1G SIAL638714-5G
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235,12 g/mol
MDL Number: MFCD06200716
CAS číslo: 320-38-7