Tisk…
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26169.03 H26169.06
H26169.03EA 2360 CZK
H26169.03 H26169.06
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 328-68-7 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Melting Point: 142-146° MDL No.: MFCD00236641
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14
Bod tání: 142…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236641
CAS číslo: 328-68-7
EINECS: None