Tisk…
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
188460010 188460050
ACRO188460010EA 784 CZK
ACRO188460010 ACRO188460050
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12
Bod tání: 219…222 °C
MDL Number: MFCD00002562
CAS číslo: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 222 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %