Tisk…
3-Fluoro-o-toluic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
342114-1G 342114-5G
SIAL342114-1GEA 2890 CZK
SIAL342114-1G SIAL342114-5G
3-Fluoro-o-toluic acid, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
MDL Number: MFCD00075246
CAS číslo: 699-90-1