Tisk…
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
A16737.09 A16737.18
A16737.09EA 1730 CZK
A16737.09 A16737.18
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid ≥98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid
Purity: 98+% CAS No.: 454-92-2 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 103-107° Boiling Point: 237-240° MDL No.: MFCD00002519
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12
Bod varu: 237…240 °C
Bod tání: 103…107 °C
Hustota: 1.371 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002519
CAS číslo: 454-92-2
EINECS: 207-230-2