Tisk…
2-Fluoro-p-toluic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26688.03 H26688.06
H26688.03EA 1220 CZK
H26688.03 H26688.06
2-Fluoro-p-toluic acid ≥97%
2-Fluoro-p-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 7697-23-6 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 186-189° MDL No.: MFCD03092906
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154.14
Bod tání: 186…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092906
CAS číslo: 7697-23-6
EINECS: None