Tisk…
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20280.03 B20280.06
B20280.03EA 752 CZK
B20280.03 B20280.06
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 115029-22-6 Molecular Formula: C8H4F4O2 Formula Weight: 208.11 Melting Point: 126-128° MDL No.: MFCD00040980
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040980
CAS číslo: 115029-22-6