Tisk…
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
188450050 188450250
ACRO188450050EA 1280 CZK
ACRO188450050 ACRO188450250
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12
Bod varu: 247 °C (753 mmHg)
Bod tání: 107…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002476
CAS číslo: 433-97-6
EINECS: 207-093-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %