4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B23072.03
B23072.06
B23072.03EA
1690
CZK
B23072.03
B23072.06
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 98187-18-9
Molecular Formula: C9H6ClF3O2
Formula Weight: 238.59
Refractive Index: 1.5150
Vzorec:
C₉H₆ClF₃O₂ Bod varu: 244 °C (1013 hPa) Bod tání: 75 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631576 CAS číslo: 98187-18-9 UN: 3265 ADR: 8,II |