Tisk…
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
303420050 303420010 303420250
ACRO303420050EA 2050 CZK
ACRO303420050 ACRO303420010 ACRO303420250
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Bod varu: 78…79 °C (16 mmHg)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1,4 g/cm³
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000694
CAS číslo: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %