Tisk…
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
312940050 312940250
ACRO312940050EA 1020 CZK
ACRO312940050 ACRO312940250
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Bod varu: 184…186 °C (750 mmHg)
Hustota: 1,38 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000680
CAS číslo: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8,II