Tisk…
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
312930050 312930010 312930250
ACRO312930050EA 1310 CZK
ACRO312930050 ACRO312930010 ACRO312930250
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Bod varu: 84…85 °C (16 mmHg)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1,41 g/cm³
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000667
CAS číslo: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %