2'-Fluoropropiophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
o-Fluoropropiophenone
L12423.09
L12423.04
L12423.18
L12423.09EA
2230
CZK
L12423.09
L12423.04
L12423.18
2'-Fluoropropiophenone ≥99%
2'-Fluoropropiophenone
Purity: 99%
CAS No.: 446-22-0
Molecular Formula: C9H9FO
Formula Weight: 152.17
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5045
Boiling Point: 89-91°/12mm
Beilstein Reference: 3235723
MDL No.: MFCD00009893
Vzorec:
C₉H₉FO MW: 152,17 g/mol Bod varu: 89…91 °C (12 mmHg) Hustota: 1,102 Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009893 CAS číslo: 446-22-0 |