Tisk…
4'-Fluoracetofenon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
F3207-100G F3207-25G
SIALF3207-100GEA 3310 CZK
SIALF3207-100G SIALF3207-25G
4'-Fluoracetofenon, Sigma-Aldrich®
4'-Fluoracetofenon
Vzorec: C₈H₇FO
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000354
CAS číslo: 403-42-9
EINECS: 206-960-9