4'-Fluoracetofenon ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
A13950.14
A13950.22
A13950.36
A13950.14EA
999
CZK
A13950.14
A13950.22
A13950.36
4'-Fluoracetofenon ≥99%
4'-Fluoracetofenon
Purity: 99%
CAS No.: 403-42-9
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: 4°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 386013
MDL No.: MFCD00000354
Vzorec:
C₈H₇FO MW: 138.14 Bod varu: 194…196 °C Hustota: 1.141 Bod vzplanutí: 71 °C (159 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000354 CAS číslo: 403-42-9 EINECS: 206-960-9 |