Tisk…
4'-Fluoracetofenon 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
119260250 119261000 119265000
ACRO119260250EA 1070 CZK
ACRO119260250 ACRO119261000 ACRO119265000
4'-Fluoracetofenon 99%
4'-Fluoracetofenon
Vzorec: C₈H₇FO
MW: 138.14
Bod varu: 196 °C (760 mmHg)
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1.13 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000354
CAS číslo: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %