Tisk…
3'-Fluoroacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
A11733.06 A11733.14 A11733.22
A11733.06EA 1960 CZK
A11733.06 A11733.14 A11733.22
3'-Fluoroacetophenone ≥98%
3'-Fluoroacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 455-36-7 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5090 Melting Point: -3° Boiling Point: 80-81°/9mm Beilstein Reference: 907041 MDL No.: MFCD00000338
Vzorec: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Bod varu: 80…81 °C (9 mmHg)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1,130
Bod vzplanutí: 80 °C (176 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000338
CAS číslo: 455-36-7
EINECS: 207-245-4