Tisk…
2',4',5'-Trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 2,4,5-Trifluoroacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
340804-1G 340804-5G
SIAL340804-1GEA 1820 CZK
SIAL340804-1G SIAL340804-5G
2',4',5'-Trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Bod varu: 76 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,38 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061193
CAS číslo: 129322-83-4