2',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
A13420.06
A13420.14
A13420.06EA
1780
CZK
A13420.06
A13420.14
2',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
2',4'-Difluoroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 364-83-0
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4880
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80-81°/25mm
Beilstein Reference: 1940741
MDL No.: MFCD00151261
Vzorec:
C₈H₆F₂O MW: 156.13 Bod varu: 80…81 °C (25 mmHg) Hustota: 1.232 Bod vzplanutí: 66 °C (150 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151261 CAS číslo: 364-83-0 EINECS: 206-667-6 |