Tisk…

2',4'-Difluoroacetophenone 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one

246770100 246770500
ACRO246770100EA 2940 CZK
ACRO246770100 ACRO246770500
2',4'-Difluoroacetophenone 99%
2',4'-Difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Bod varu: 80…81 °C (25 mmHg)
Hustota: 1,23 g/cm³
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151261
CAS číslo: 364-83-0
EINECS: 206-667-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR