2',6'-Difluoroacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
A10220.06
A10220.14
A10220.06EA
3100
CZK
A10220.06
A10220.14
2',6'-Difluoroacetophenone ≥98%
2',6'-Difluoroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 13670-99-0
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4810
Boiling Point: 76-79°/15mm
Beilstein Reference: 2046068
MDL No.: MFCD00000328
Vzorec:
C₈H₆F₂O MW: 156.13 Bod varu: 76…79 °C (15 mmHg) Hustota: 1.195 Bod vzplanutí: 76 °C (168 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000328 CAS číslo: 13670-99-0 EINECS: 237-151-9 |