Tisk…
3',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15832.06 A15832.14 A15832.22
A15832.06EA 714 CZK
A15832.06 A15832.14 A15832.22
3',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
3',4'-Difluoroacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 369-33-5 Molecular Formula: C8H6F2O Formula Weight: 156.13 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4916 Odour: Characteristic Melting Point: 19-20° Boiling Point: 94-95°/13mm Beilstein Reference: 2206856 MDL No.: MFCD00009891
Vzorec: C₈H₆F₂O
Bod varu: 94…95 °C (13 mmHg)
Bod tání: 19…20 °C
Hustota: 1,246
Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009891
CAS číslo: 369-33-5
EINECS: 206-717-7