Tisk…
α,α,α-Trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
107840-100G 107840-25G 107840-5G
SIAL107840-100GEA 13600 CZK
SIAL107840-100G SIAL107840-25G SIAL107840-5G
α,α,α-Trifluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅F₃O
MW: 174.12
Bod varu: 165
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1.2799 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000420
CAS číslo: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&vid=60781a8070ecc9020bf7794534c2b3fe9acf3ebf&prid=web&clid=SAPDAM