Tisk…
α,α,α-Trifluoroacetophenone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
148350050 148350250 148351000
ACRO148350050EA 1090 CZK
ACRO148350050 ACRO148350250 ACRO148351000
α,α,α-Trifluoroacetophenone 99%
α,α,α-Trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅F₃O
MW: 174.12
Bod varu: 165…166 °C (760 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1.24 g/cm³
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000420
CAS číslo: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&vid=60781a8070ecc9020bf7794534c2b3fe9acf3ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %