Tisk…
(4-Fluorophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
102407-100G 102407-25G
SIAL102407-100GEA 6230 CZK
SIAL102407-100G SIAL102407-25G
(4-Fluorophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Bod varu: 234 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86 °C
Hustota: 1,136 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001917
CAS číslo: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III