Tisk…

(4-Fluorophenyl)acetonitrile 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile

146720250 146721000
ACRO146720250EA 1640 CZK
ACRO146720250 ACRO146721000
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 99%
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Bod varu: 119…120 °C (18 mmHg)
Bod tání: 86 °C
Hustota: 1,126 g/cm³
Bod vzplanutí: 108 °C
MDL Number: MFCD00001917
CAS číslo: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR