Tisk…
(2-Fluorophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Fluorophenyl)acetonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
199346-10G 199346-50G
SIAL199346-10GEA 1620 CZK
SIAL199346-10G SIAL199346-50G
(2-Fluorophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(2-Fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Bod varu: 114 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,14045 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00001897
CAS číslo: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III