Tisk…
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 1-Formyl-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylbenzaldehyde
208920100 208920500
ACRO208920100EA 1530 CZK
ACRO208920100 ACRO208920500
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde 98%
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O
MDL Number: MFCD00006952
CAS číslo: 455-19-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4625 to 1.4645 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %