α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10463.06
A10463.14
A10463.22
A10463.06EA
1910
CZK
A10463.06
A10463.14
A10463.22
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde ≥97%
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Purity: 97%
CAS No.: 454-89-7
Molecular Formula: C8H5F3O
Formula Weight: 174.12
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4650
Odour: Almond-like
Boiling Point: 83-86°/30mm
Beilstein Reference: 2327537
MDL No.: MFCD00003373
Vzorec:
C₈H₅F₃O Bod varu: 83…86 °C (30 mmHg) Hustota: 1,304 Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003373 CAS číslo: 454-89-7 EINECS: 207-228-1 |