Tisk…
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
188440050 188440250
ACRO188440050EA 2190 CZK
ACRO188440050 ACRO188440250
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O
Bod varu: 83…86 °C (30 mmHg)
Hustota: 1,3 g/cm³
Bod vzplanutí: 68 °C
MDL Number: MFCD00003373
CAS číslo: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4639 to 1.4659 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %