α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24591.06
B24591.14
B24591.22
B24591.06EA
1140
CZK
B24591.06
B24591.14
B24591.22
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde ≥98%
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Purity: 98%
CAS No.: 447-61-0
Molecular Formula: C8H5F3O
Formula Weight: 174.12
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Almond-like
Melting Point: -40°
Boiling Point: 70-71°/16mm
Beilstein Reference: 2045512
MDL No.: MFCD00003337
Vzorec:
C₈H₅F₃O Bod varu: 70…71 °C (16 mmHg) Bod tání: –40 °C Hustota: 1,322 Bod vzplanutí: 61 °C (141 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003337 CAS číslo: 447-61-0 EINECS: 207-185-9 |