Tisk…
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
B22374.03 B22374.06 B22374.14
B22374.03EA 1600 CZK
B22374.03 B22374.06 B22374.14
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 128796-39-4 Molecular Formula: C7H6BF3O2 Formula Weight: 189.93 Melting Point: 238-242° Beilstein Reference: 3544189
Vzorec: C₇H₆BF₃O₂
MW: 189,93 g/mol
Bod tání: 238…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151855
CAS číslo: 128796-39-4