Tisk…

4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

359765000 359760050
ACRO359765000EA 1020 CZK
ACRO359765000 ACRO359760050
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₂
Bod tání: 245…250 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151855
CAS číslo: 128796-39-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR