Tisk…
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
B21661.03 B21661.06 B21661.14
B21661.03EA 1130 CZK
B21661.03 B21661.06 B21661.14
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 1423-26-3 Molecular Formula: C7H6BF3O2 Formula Weight: 189.93 Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 6084746
Vzorec: C₇H₆BF₃O₂
MW: 189.93
Bod tání: 162…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151854
CAS číslo: 1423-26-3