2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Trifluoromethyl)phenylboronic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
B24343.03
B24343.06
B24343.14
B24343.03EA
1320
CZK
B24343.03
B24343.06
B24343.14
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1423-27-4
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 2974465
Vzorec:
C₇H₆BF₃O₂ MW: 189.93 Bod tání: 108…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236059 CAS číslo: 1423-27-4 |