Tisk…
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
195359-25G 195359-5G
SIAL195359-25GEA 8830 CZK
SIAL195359-25G SIAL195359-5G
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene, Sigma-Aldrich®
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₄F₄
Bod varu: 102 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,293 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00000399
CAS číslo: 402-44-8
EINECS: 206-944-1
UN: 1993
ADR: 3,II