Tisk…

2-Fluorotoluene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene

M-Clarity™ quality level = MQ100

F15323-100G F15323-500G
SIALF15323-100GEA 1250 CZK
SIALF15323-100G SIALF15323-500G
2-Fluorotoluene, Sigma-Aldrich®
2-Fluorotoluene
Vzorec: C₇H₇F
MW: 110.13
Bod varu: 113
Bod tání: –62 °C
Hustota: 1.005 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 8
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000322
CAS číslo: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR