2-Hydroxy-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
244503-100G
244503-25G
SIAL244503-100GEA
4970
CZK
SIAL244503-100G
SIAL244503-25G
2-Hydroxy-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-p-toluic acid
Vzorec:
C₈H₈O₃ Bod tání: 177 °C |
MDL Number:
MFCD00002454 CAS číslo: 50-85-1 EINECS: 200-068-3 |