Tisk…
3,5-Dimethoxy-p-toluic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid
A14801.06 A14801.14 A14801.22
A14801.06EA 1310 CZK
A14801.06 A14801.14 A14801.22
3,5-Dimethoxy-p-toluic acid ≥97%
3,5-Dimethoxy-p-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 61040-81-1 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 210-216° Beilstein Reference: 2695238
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2
Bod tání: 210…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017506
CAS číslo: 61040-81-1