Tisk…
4-Methoxy-o-toluic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27096.06 H27096.03
H27096.06EA 4260 CZK
H27096.06 H27096.03
4-Methoxy-o-toluic acid ≥97%
4-Methoxy-o-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 6245-57-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 177-181° MDL No.: MFCD00020291
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod tání: 177…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020291
CAS číslo: 6245-57-4