Tisk…
4-Octylbenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10777.03 A10777.06
A10777.03EA 2040 CZK
A10777.03 A10777.06
4-Octylbenzoic acid ≥99%
4-Octylbenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 3575-31-3 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Melting Point: 97-98° Beilstein Reference: 1954607
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂
Bod varu: 362 °C (1013 hPa)
Bod tání: 97…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042649
CAS číslo: 3575-31-3
EINECS: 222-692-5