Tisk…
p-Toluic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Methylbenzoic acid, 4-Toluic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
T36803-100G T36803-500G
SIALT36803-100GEA 1030 CZK
SIALT36803-100G SIALT36803-500G
p-Toluic acid, Sigma-Aldrich®
p-Toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136.15
Bod varu: 275
Bod tání: 179…180 °C
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002565
CAS číslo: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Merck Index: 12,09673